2-Brom-5-sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470176-1G
APOSOR470176-1GEA 513 EUR InStock
APOSOR470176-1G
2-Brom-5-sulfamoylbenzoesäure
2-Brom-5-sulfamoylbenzoesäure
Formel: C₇H₆BrNO₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06355953
CAS-Nummer: 22361-61-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge