2-Amino-5-(2-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470187-5G
APOSOR470187-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470187-5G
2-Amino-5-(2-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
2-Amino-5-(2-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇BrN₂O
MW: 263.09 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375283
CAS-Nummer: 1261268-90-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge