2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470229-5G
APOSOR470229-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470229-5G
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzoic acid
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₃
MW: 260.288 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651737
CAS-Nummer: 1272755-92-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge