7-(3-Nitrophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470238-5G
APOSOR470238-5GEA 1220 EUR InStock
APOSOR470238-5G
7-(3-Nitrophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(3-Nitrophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651749
CAS-Nummer: 1272755-97-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge