7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470241-5G
APOSOR470241-5GEA 1220 EUR InStock
APOSOR470241-5G
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651753
CAS-Nummer: 1272755-84-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge