3-Iodo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470252-1G
APOSOR470252-1GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470252-1G
3-Iodo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₆IN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22423101
CAS-Nummer: 1398534-56-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge