C-[1-(4-Chlorophenyl)cyclopentyl]methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470260-5G
APOSOR470260-5GEA 1410 EUR InStock
APOSOR470260-5G
C-[1-(4-Chlorophenyl)cyclopentyl]methylamine
C-[1-(4-Chlorophenyl)cyclopentyl]methylamine
Formel: C₁₂H₁₆ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07801114
CAS-Nummer: 75180-51-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge