5-(2-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470275-5G
APOSOR470275-5GEA 1410 EUR InStock
APOSOR470275-5G
5-(2-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(2-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410189
CAS-Nummer: 479243-27-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge