Methyl 3-chloro-4-morpholinobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470294-5G
APOSOR470294-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470294-5G
Methyl 3-chloro-4-morpholinobenzoate
Methyl 3-chloro-4-morpholinobenzoate
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442778
CAS-Nummer: 1314406-49-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge