2-Amino-6-chloro-3-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470333-5G
APOSOR470333-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470333-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06409109
CAS-Nummer: 857005-81-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge