1-Boc-4-[(benzylamino)methyl]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470398-5G
APOSOR470398-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470398-5G
1-Boc-4-[(benzylamino)methyl]piperidine
1-Boc-4-[(benzylamino)methyl]piperidine
Formel: C₁₈H₂₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410625
CAS-Nummer: 195314-72-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge