N-Benzyl-N-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470418-5G
APOSOR470418-5GEA 397 EUR InStock
APOSOR470418-5G
N-Benzyl-N-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
N-Benzyl-N-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
Formel: C₁₅H₁₆N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00964110
CAS-Nummer: 57684-27-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge