2-(2-Benzimidazolylamino)-4-chloro-6-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470447-5G
APOSOR470447-5GEA 1410 EUR InStock
APOSOR470447-5G
2-(2-Benzimidazolylamino)-4-chloro-6-methylpyrimidine
2-(2-Benzimidazolylamino)-4-chloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₁₂H₁₀ClN₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22205840
CAS-Nummer: 42389-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge