cis-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470488-250MG
APOSOR470488-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR470488-250MG
cis-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
cis-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel: C₇H₁₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22205861
CAS-Nummer: 2135332-33-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge