Methyl 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470524-5G
APOSOR470524-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470524-5G
Methyl 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₈H₂₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22423122
CAS-Nummer: 1385694-49-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge