Ethyl 1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470542-5G
APOSOR470542-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470542-5G
Ethyl 1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Ethyl 1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₇NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22574980
CAS-Nummer: 1408058-10-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge