Ethyl 3-(4-Pyridyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470608-5G
APOSOR470608-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470608-5G
Ethyl 3-(4-Pyridyl)propanoate
Ethyl 3-(4-Pyridyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045822
CAS-Nummer: 52809-19-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge