3-(3-Pyridyl)propiolic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR470617-5G
APOSOR470617-5GEA 1720 EUR InStock
APOSOR470617-5G
3-(3-Pyridyl)propiolic acid
3-(3-Pyridyl)propiolic acid
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147.131 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02177466
CAS-Nummer: 59608-01-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge