2-Amino-4-chloro-7-methoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470647-1G
APOSOR470647-1GEA 1190 EUR InStock
APOSOR470647-1G
2-Amino-4-chloro-7-methoxyquinazoline
2-Amino-4-chloro-7-methoxyquinazoline
Formel: C₉H₈ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18378816
CAS-Nummer: 181871-75-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge