5-Amino-2-(4-nitrophenyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470657-1G
APOSOR470657-1GEA 896 EUR InStock
APOSOR470657-1G
5-Amino-2-(4-nitrophenyl)pyrimidine
5-Amino-2-(4-nitrophenyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₈N₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03145364
CAS-Nummer: 131548-43-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge