4-(Boc-amino)-1-(3-pyridyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470662-5G
APOSOR470662-5GEA 1180 EUR InStock
APOSOR470662-5G
4-(Boc-amino)-1-(3-pyridyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(3-pyridyl)piperidine
Formel: C₁₅H₂₃N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24470614
CAS-Nummer: 1013920-63-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge