1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470666-1G
APOSOR470666-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470666-1G
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
Formel: C₃H₄N₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26045236
CAS-Nummer: 1204736-25-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge