(2,4-Dichlorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470716-5G
APOSOR470716-5GEA 1210 EUR InStock
APOSOR470716-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
(2,4-Dichlorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formel: C₇H₈Cl₂N₂·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26937552
CAS-Nummer: 1469998-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge