1,7-Dimethyl-1,4-diazepane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470722-1G
APOSOR470722-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470722-1G
1,7-Dimethyl-1,4-diazepane
1,7-Dimethyl-1,4-diazepane
Formel: C₇H₁₆N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19221307
CAS-Nummer: 67744-48-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge