Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470727-1G
APOSOR470727-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470727-1G
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28096495
CAS-Nummer: 1932427-01-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge