(1R,2S,3S,4S,6R)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470728-1G
APOSOR470728-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470728-1G
(1R,2S,3S,4S,6R)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
(1R,2S,3S,4S,6R)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08310685
CAS-Nummer: 71155-07-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge