3-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470800-1G
APOSOR470800-1GEA 1090 EUR InStock
APOSOR470800-1G
3-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
3-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Formel: C₅H₂BrClN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09746269
CAS-Nummer: 68510-70-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge