1-(4-Bromobenzyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470853-1G
APOSOR470853-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470853-1G
1-(4-Bromobenzyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]azetidine
1-(4-Bromobenzyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]azetidine
Formel: C₁₆H₂₆BrNOSi
MDL Number: MFCD27935369
CAS-Nummer: 1054483-36-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge