5-(Aminomethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470887-1G
APOSOR470887-1GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470887-1G
5-(Aminomethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
5-(Aminomethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₂
MW: 247.141 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18730174
CAS-Nummer: 1011460-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge