2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470900-5G
APOSOR470900-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470900-5G
2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]acetic acid
2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]acetic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08448865
CAS-Nummer: 55458-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge