2-[4-(Pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470907-1G
APOSOR470907-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470907-1G
2-[4-(Pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228.29 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09050953
CAS-Nummer: 663597-30-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge