3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470940-1G
APOSOR470940-1GEA 1060 EUR InStock
APOSOR470940-1G
3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BClO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18732618
CAS-Nummer: 1051316-34-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge