Ethyl 6-(Ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470975-1G
APOSOR470975-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470975-1G
Ethyl 6-(Ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28014557
CAS-Nummer: 1823915-03-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge