1,2,2-Tris[(S)-4-isopropyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR471017-1G
APOSOR471017-1GEA 1840 EUR InStock
APOSOR471017-1G
1,2,2-Tris[(S)-4-isopropyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
1,2,2-Tris[(S)-4-isopropyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Formel: C₂₁H₃₅N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26404517
CAS-Nummer: 458563-75-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge