1-(3-Chloropropyl)imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471035-1G
APOSOR471035-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR471035-1G
1-(3-Chloropropyl)imidazole
1-(3-Chloropropyl)imidazole
Formel: C₆H₉ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09728547
CAS-Nummer: 53710-78-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge