1-Cyclopentylimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471036-5G
APOSOR471036-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR471036-5G
1-Cyclopentylimidazole
1-Cyclopentylimidazole
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136.194 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18889431
CAS-Nummer: 71614-58-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge