N-[3-(2,2-Diethoxyethoxy)benzyl]-2,2-diethoxyethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471047-1G
APOSOR471047-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471047-1G
N-[3-(2,2-Diethoxyethoxy)benzyl]-2,2-diethoxyethylamine
N-[3-(2,2-Diethoxyethoxy)benzyl]-2,2-diethoxyethylamine
Formel: C₁₉H₃₃NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28101620
CAS-Nummer: 2006277-32-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge