Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471079-1G
APOSOR471079-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471079-1G
Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Formel: C₉H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16147409
CAS-Nummer: 1306948-45-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge