Butyl 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471094-1G
APOSOR471094-1GEA 792 EUR InStock
APOSOR471094-1G
Butyl 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate
Butyl 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28133361
CAS-Nummer: 2006277-10-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge