2-Amino-2-(2-pyridyl)acetic acid dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471117-5G
APOSOR471117-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471117-5G
2-Amino-2-(2-pyridyl)acetic acid dihydrochloride
2-Amino-2-(2-pyridyl)acetic acid dihydrochloride
Formel: C₇H₈N₂O₂·2ClH
MW: 225.073 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432492
CAS-Nummer: 1263377-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge