Methyl 2-(3-Oxocyclohexyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR471138-1G
APOSOR471138-1GEA 529 EUR InStock
APOSOR471138-1G
Methyl 2-(3-Oxocyclohexyl)acetate
Methyl 2-(3-Oxocyclohexyl)acetate
Formel: C₉H₁₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154577
CAS-Nummer: 2808-12-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge