2-(Benzyloxy)-4-methyl-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471283-1G
APOSOR471283-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR471283-1G
2-(Benzyloxy)-4-methyl-5-nitropyridine
2-(Benzyloxy)-4-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18909331
CAS-Nummer: 22754-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge