3,7-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471332-1G
APOSOR471332-1GEA 672 EUR InStock
APOSOR471332-1G
3,7-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
3,7-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28954613
CAS-Nummer: 1227743-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge