4,7-Dichloro-3-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471385-1G
APOSOR471385-1GEA 1830 EUR InStock
APOSOR471385-1G
4,7-Dichloro-3-nitroquinoline
4,7-Dichloro-3-nitroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂N₂O₂
MDL Number: MFCD17170308
CAS-Nummer: 22931-74-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge