Ethyl 3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471402-1G
APOSOR471402-1GEA 1220 EUR InStock
APOSOR471402-1G
Ethyl 3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977388
CAS-Nummer: 2006277-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge