(S)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471421-1G
APOSOR471421-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471421-1G
(S)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
(S)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20656288
CAS-Nummer: 753435-75-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge