4-Chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471462-250MG
APOSOR471462-250MGEA 916 EUR InStock
APOSOR471462-250MG
4-Chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₇ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18250680
CAS-Nummer: 1260671-77-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge