4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471471-250MG
APOSOR471471-250MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR471471-250MG
4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₆H₃Cl₂N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20528104
CAS-Nummer: 668268-68-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge