4-Chloro-2-hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471478-250MG
APOSOR471478-250MGEA 916 EUR InStock
APOSOR471478-250MG
4-Chloro-2-hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Chloro-2-hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28645819
CAS-Nummer: 54221-73-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge