2-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471520-5G
APOSOR471520-5GEA 264 EUR InStock
APOSOR471520-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
2-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Formel: C₁₁H₁₂BNO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541468
CAS-Nummer: 1613586-40-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge